Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, rulle, klass FN 100
Produktkod. 15932720 Handla allt Sartorius Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15932720
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT15270100100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, rulle, klass FN 100 är idealiskt för blotting, kromatografi och andra absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Icke-steril, bulkpackad rulle, vit
Mått (L x B) 270 mm x 100 m
Filmtjocklek 0.35 mm
För användning med (applikation) Kromatografi, blotting
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters