Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, rulle, klass FN 3
Produktkod. 15922720 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Mått (L x B):
270 mm x 100 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15922720 270 mm x 100 m Varje
1 options
Produktkod. 15922720 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer FT15030270100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    1770.37 SEK / Paket med 1
    Save 729.63 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, rulle, klass FN 3 är idealiskt för blotting, kromatografi och andra absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Icke-steril, bulkpackad rulle, vit
Mått (L x B) 270 mm x 100 m
Filmtjocklek 0.19 mm
För användning med (applikation) Kromatografi, blotting
Kvalitet FN 3
Material Bomullslinters