Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, skivor, klass FN 30
Produktkod. 15962960 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Beskrivning:
100/Pk, 320 g/m 2
1000/Pk, 320 g/m 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 15962960
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3526022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1000/Pk, 320 g/m 2
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Filmtjocklek 0.9 mm
Formatera Skiva
Kvalitet FN 30
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)