Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, skivor, klass FN 30
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
22 mm
25 mm
37 mm
Beskrivning:
100/Pk, 320 g/m 2
1000/Pk, 320 g/m 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Mycket ren papperskvalitet.
- Idealisk för blotting och kromatografi.
- Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
- Icke-steril, bulkförpackad.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 100/Pk, 320 g/m 2 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Filmtjocklek | 0.9 mm |
| Formatera | Skiva |
| Kvalitet | FN 30 |
| Material | Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska) |