Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 1
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
470 mm
Bredd (metrisk):
400 mm
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 100/Pk, 90 g/m2 |
| Mått (L x B) | 400 mm × 400 mm |
| Filmtjocklek | 0.19 mm |
| Formatera | Sheet |
| Kvalitet | FN 1 |
| Material | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |