Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 100
Produktkod. 15942810 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Längd (metrisk):
76 mm
260 mm
580 mm
Bredd (metrisk):
102 mm
410 mm
680 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15942810 76 mm 102 mm Paket med 100
15952810 260 mm 410 mm Paket med 100
15962810 580 mm 680 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15942810 Leverantör Sartorius Stedim Biotech™ Leverantörsnummer FT2527076102N
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100/Pk, 195 g/m 2
Mått (L x B) 76 mm × 102 mm
Filmtjocklek 0.35 mm
Formatera Ark
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)
Bredd (metrisk) 102 mm
Längd (metrisk) 76 mm