Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 3
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
185 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Mycket ren papperskvalitet.
- Idealisk för blotting och kromatografi.
- Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
- Icke-steril, bulkförpackad.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 100/Pk, 90 g/m 2 |
| Mått (L x B) | 200 mm × 200 mm |
| Filmtjocklek | 0.19 mm |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | FN 3 |
| Material | Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska) |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |