Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 3
Produktkod. 15992790 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
185 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15992790
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2503185580N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100/Pk, 90 g/m 2
Mått (L x B) 185 mm × 580 mm
Filmtjocklek 0.19 mm
Formatera Ark
Kvalitet FN 3
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)
Bredd (metrisk) 580 mm
Längd (metrisk) 185 mm