Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 30
Produktkod. 15922810 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
254 mm
580 mm
Bredd (metrisk):
305 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 15922810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2526254305N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket rent papper för blotting, kromatografi och ett brett utbud av biovetenskapliga och diagnostiska absorptionsapplikationer.
  • Mycket ren papperskvalitet.
  • Idealisk för blotting och kromatografi.
  • Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
  • Icke-steril, bulkförpackad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 100/Pk, 320 g/m 2
Mått (L x B) 254 mm × 305 mm
Filmtjocklek 0.9 mm
Formatera Ark
Kvalitet FN 30
Material Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska)
Bredd (metrisk) 305 mm
Längd (metrisk) 254 mm