Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Kromatografipapper, ark, klass FN 7
Handla allt Sartorius Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Mycket ren papperskvalitet.
- Idealisk för blotting och kromatografi.
- Idealisk för ett brett spektrum av absorptionsapplikationer som de som är vanliga inom biovetenskap och diagnostik.
- Icke-steril, bulkförpackad.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 50/Pk, 150 g/m 2 |
| Mått (L x B) | 460 mm × 570 mm |
| Filmtjocklek | 0.32 mm |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | FN 7 |
| Material | Bomullslinters (> 98 % alfa-cellulosa;< 0,04 % aska) |