Beskrivning
Chromatography Research Supplies PURESEP-T™ Septa are made of PTFE and polyimide films on silicone rubber bases. PTFE gives maximum inertness and low bleed
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Septum med låg blödning |
| Temperatur (engelska) Max. | 437°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 225°C |
| Material | Silicone with PTFE and Polyimide Films |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Kvantitet | 50/förpackning |