Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 C18 ec Polypropen Flash Column
Produktkod. 12748332 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
:
ID: 36mm
Produktkod.
12748332 ID: 36mm
1 options
Produktkod. 12748332 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732815
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) 255 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf