Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 120 NH2 Polypropen Flash Column
Produktkod. 12717760 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
ID: 36mm
Produktkod. 12717760
Brand: Macherey-Nagel™ 732825
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) 255 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf