Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylen Flash Column
Produktkod. 12787740 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
116 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12787740 116 mm Varje
1 options
Produktkod. 12787740 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732801
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Idealisk för Flash-separationer från 10 mg upp till 160 g. Macherey Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH Polypropylen Flash Column ger bekväm drift och pålitlig uppskalning
  • Ökar flexibiliteten avsevärt program av olika faser och modifieringar
  • Sparar tid och pengar bekväma priser, korta leveranstider
  • Ökar analytisk säkerhet högtrycksstabilitet upp till 21 bar / 300 psi (21 bar för patroner< 40 g, 15 bar för 80 g och 120 g patroner, 12 bar för patroner> 200 g) utmärkt separationseffektivitet, god reproducerbarhet
Specifikationer
Längd (metrisk) 116 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf