Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 200 C18 ec Polypropylen Flash Column
Produktkod. 10742247 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
ID: 60 mm
Produktkod.
10742247 ID: 60 mm
1 options
Produktkod. 10742247 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732816
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf