Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 C18 ec Polypropen Flash Column
Produktkod. 12758332 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Längd (metrisk):
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12758332 270 mm Varje
1 options
Produktkod. 12758332 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732817
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Längd (metrisk) 270 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf