Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 330 SiOH Polypropylen Flash Column
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
ID: 60 mm
Beskrivning
- För bekväm drift och tillförlitlig uppskalning av det kompletta programmet med färdiga Flash-patroner Hon Luer lock inlopp och han Luer utlopp
- Från 4 g till 1600 g adsorbent från ett av de ledande företagen inom kiseldioxid och TLC företag
- Ökar flexibiliteten med ett program av olika faser och modifieringar
- Sparar tid och pengar
- Ökar analytisk säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Flash-kolumn |
| Kolumntyp | Flash-kolumn |
| För användning med (utrustning) | Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf |