Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 4 C18 ec Polypropylen Flash Column
Produktkod. 12877501 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
ID: 12,4 mm
Produktkod.
12877501 ID: 12,4 mm
1 options
Produktkod. 12877501 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732810
Specifikationer
Längd (metrisk) 98 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf