Läs mer
Macherey-Nagel™ Chrombond™ RS 4 SiOH Polypropylen Flash Column
Produktkod. 12777740 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
ID: 12,4 mm
Produktkod.
12777740 ID: 12,4 mm
1 options
Produktkod. 12777740 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 732800
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Längd (metrisk) 98 mm
Material Polypropen
Typ Flash-kolumn
Kolumntyp Flash-kolumn
För användning med (utrustning) Används direkt i The Teledyne Isco Companion, Rf