Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
Produktkod. p-2367587 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10511831
Brand: Thermo Scientific Chemicals 190050250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1667-99-8
Molekylformel C23H13Cl2Na3O9S
Molekylvikt (g/mol) 605.277
MDL-nummer MFCD00001615
InChI-nyckel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC-namn trinatrium;5-[(3-karboxi-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-diklor-3-sulfonatofenyl)metyl]-3-metyl-2-oxidobensoat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrome Azurol S
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Formel vikt 605.29
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Svart till brunt
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chrome Azurol S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.