Läs mer
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413192 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 11413192
Brand: MP Biomedicals 0215498280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chrome Azurol S används som reagens för bestämning av fluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1667-99-8
Molekylformel C23H13Cl2Na3O9S
Molekylvikt (g/mol) 605.277
MDL-nummer MFCD00001615
InChI-nyckel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
IUPAC-namn trinatrium;5-[(3-karboxi-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-diklor-3-sulfonatofenyl)metyl]-3-metyl-2-oxidobensoat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrome Azurol S
Namnnotering Dye content: approx. 65%
Formel vikt 605.29
Färg Brun
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver