Läs mer
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™
Produktkod. p-92372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 11493182
Brand: MP Biomedicals 0215498210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chrome Azurol S används som reagens för bestämning av fluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1667-99-8
Molekylformel C23H13Cl2Na3O9S
Molekylvikt (g/mol) 605.277
MDL-nummer MFCD00001615
InChI-nyckel FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
IUPAC-namn trinatrium;5-[(3-karboxi-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-diklor-3-sulfonatofenyl)metyl]-3-metyl-2-oxidobensoat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrome Azurol S
Namnnotering Dye content: approx. 65%
Formel vikt 605.29
Färg Brun
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chrome Azurol S
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chrome Azurol S