Läs mer
RETSCH Chrome Steel Comfort Grinding Jars
Handla allt Retsch Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Comfort Grinding Jar |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| För användning med (utrustning) | For PM 100, PM 200, PM 400 and S 100 |
| Material | Chrome Steel |