Läs mer
Bochem™ Kromstål PVC-belagda 3-fingrar klämmor
Bredd (metrisk):
0 till 35 mm
0 till 60 mm
Beskrivning
- Finger PVC-belagd
- Spännvidden kan justeras oberoende av varandra med 2 reglerskruvar
- Med skaft
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | 3 Fingerklämma |
| Material | Krom stål |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Bredd (metrisk) | 0 till 60 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 10 mm |