Läs mer
Bochem™ Kromstål PVC-belagda 3-fingrar klämmor
Produktkod. p-8000051
Bredd (metrisk):
0 till 35 mm
0 till 60 mm
Produktkod. 10556951
Brand: Bochem™ 5626
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar skaft. Bochem™ Kromstål PVC-belagda 3-fingrar klämmor spännvidden oberoende justerbara med 2 reglerskruvar.
  • Finger PVC-belagd
  • Spännvidden kan justeras oberoende av varandra med 2 reglerskruvar
  • Med skaft
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ 3 Fingerklämma
Material Krom stål
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 0 till 35 mm
Diameter (metrisk) Insida 10 mm