Läs mer
Bochem™ Termometerklämma
Produktkod. 10478432
Change view
Produkttyp:
Termometerklämma
Produktkod. Produkttyp
10478432 Termometerklämma
1 options
Produktkod. 10478432 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5621
Beräknad leverans: 18-11-2026
Designad med ett vridbart styrhuvud för mångsidig, 360 grader° positionering. Bochem™ Termometerklämma har en skruvklämma och v-notch stavhållarblock och oberoende justerbara käftar.
  • Svängbart bosshuvud.
  • V-urtag och skruvklämma för placering av stödstång.
  • Oberoende justerbara käftar.
Specifikationer
Vikt (metrisk) 119 g
Produkttyp Termometerklämma