Läs mer
Chromeazurol S, Honeywell™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromeazurol S |
| CAS | 1667-99-8 |
| Molekylformel | C23H13Cl2Na3O9S |
| MDL-nummer | MFCD00001615 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4110655 |
| InChI-nyckel | FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | trinatrium;5-[(3-karboxi-5-metyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2,6-diklor-3-sulfonatofenyl)metyl]-3-metyl-2-oxidobensoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 605.277 |
| Visa mer |