Beskrivning
Innehåller:
- Dataklient för databehandling
- Efterlevnadsverktyg, som möjliggör användarhantering, objektgranskningsspår, versionshantering och elektroniska signaturer
- Instrumentdrift (både lokalt och på distans)
- Virtual Column Fullständigt, vilket möjliggör modellering av både isokratiska och linjära gradientseparationer
- Report Designer Pro för skapande och/eller kartläggning av anpassade Excel-liknande formler.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kromatografiprogramvara |
| För användning med (utrustning) | Chromeleon CDS |
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR |
| Produktlinje | Chromeleon 7 |
| Operativsystem | Windows 11 |
| Kvantitet | 1 st. |