Läs mer
Chromic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromic Acid |
| CAS | 7738-94-5 |
| Molekylformel | Cr H2 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Chromic(VI) Acid, Chromium Hydroxide Oxide, Chromium Oxide Hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2 |
| LEDER | O[Cr](=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | dihydroxy(dioxo)chromium |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.01 |
| Formel vikt | 117.9358 |