Läs mer
Chromium AA Standard: Cr @ 1000 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Produktkod. 17921776
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921776 500 ml
17911356 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17921776 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAACRH500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chromium AA Standard: Cr @ 1000 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium
CAS 7440-47-3
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Chromium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Cr
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cr
InChI formel InChI=1S/Cr
LEDER [Cr]
IUPAC-namn Chromium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 52
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 51.941 g/mol