Läs mer
Chromium arsenide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11343598
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11343598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039205.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12254-85-2
Molekylformel AsCr
Molekylvikt (g/mol) 126.92
MDL-nummer MFCD00198045
InChI-nyckel OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromiumylidynearsane, chromium arsenide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium arsenide
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1557
Formel vikt 178.98
Procent renhet 99%