Läs mer
Chromium boride, 99% (metals basis)
Produktkod. 11337417
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337417 25 g 25g
11347417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012570.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-16-8 | CrB2
Kromborid, används i plasmateknik och för högpresterande elektroder i elektronmikroskop, metallmatriskompositer (MMC), skärverktyg och cermets för bearbetning av aluminium. kromdiborid anses erbjuda överlägsen prestanda i miljöer med korrosivt slitage. Kromdiborid tunna filmer har önskvärda kombinationer av egenskaper, som är attraktiva för ett brett spektrum av potentiella industriella tillämpningar. Som en slitstark komponent i svetsmaterial och pulver för sprutning inom teknik och metallurgi, Skydd av yttre ytor och lagerytor på maskindelar mot nötande nötning genom plasmasprutning, I tillverkning av aluminiumindunstare och för aluminiumelektrolyser reparationsarbeten, Inom kärnteknik som neutronabsorptionsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-16-8
Molekylformel CrB2
MDL-nummer MFCD00016043
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium boride
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 73.62
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.