Läs mer
Kromkarbid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307257
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307257 50 g 50g
11397247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011547.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12012-35-0 | C2Cr3 | 180.01 g/mol
Kromkarbid är användbar vid ytbehandling av metallkomponenter. Det används för att belägga ytan på en annan metall i en teknik som kallas termisk sprutning. Det används också som tillsats i skärverktyg gjorda av hårdmetall, för att förbättra segheten genom att förhindra tillväxt av stora korn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12012-35-0
Molekylformel C2Cr3
Molekylvikt (g/mol) 180.01
MDL-nummer MFCD00016041
InChI-nyckel UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium
PubChem CID 3650773
IUPAC-namn krom(2+);metanidylidynekrom
LEDER [Cr]#C[Cr]C#[Cr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium carbide
Smältpunkt 1890°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.02
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.