Läs mer
Kromkarbid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kromkarbid är användbar vid ytbehandling av metallkomponenter. Det används för att belägga ytan på en annan metall i en teknik som kallas termisk sprutning. Det används också som tillsats i skärverktyg gjorda av hårdmetall, för att förbättra segheten genom att förhindra tillväxt av stora korn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium carbide |
| Smältpunkt | 1890°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN3178 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 180.02 |
| Procent renhet | 99.5% |
| Odör | Odorless |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.