Läs mer
Kromkarbid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407375
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11334368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042313.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12105-81-6 | Cr23C6
Kromkarbid är användbar vid ytbehandling av metallkomponenter. Kromkarbid används för att belägga ytan på en annan metall i en teknik som kallas termisk sprutning. Kromkarbid används som tillsats i skärverktyg gjorda av hårdmetall för att förbättra segheten genom att förhindra tillväxt av stora korn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12105-81-6
Molekylformel Cr23C6
MDL-nummer MFCD00678358
Synonym bis methane trichromium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium carbide
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metal basis)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 1267.97
Odör Odorless
Utseende Gray powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.