Läs mer
Chromium dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Molekylformel | CrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2O |
| LEDER | O=[Cr]=O |
| IUPAC-namn | dioxochromium |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.99 |
| Formel vikt | 83.9303 |