Läs mer
Chromium(II) chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7052309
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15462887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047176.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-05-5
Krom(II)klorid används vid kondensation av aldehyder med trisubstituerade kloralkener samt vid syntes av en högaktiv prekatalysator för etenoligimerisering. Ytterligare användningar av krom(II)klorid inkluderar omvandlingen av terminala olefiner till trans-jodocyklopropaner (i kombination med jodoform och tetraetyletylendiamin) med utmärkta resultat; generering av bis(indenyl)kromdimerer och andra olika relaterade produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-05-5
MDL-nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(II) chloride
Smältpunkt 824°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel CrCl2
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vikt 122.9
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 2.878 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chromic(II) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.