Läs mer
Krom(II)klorid, vattenfritt, 97 %
Produktkod. 11353486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11353486 100 g 100g
11333486 5 g 5g
11343486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11353486 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14342.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Krom(II)klorid används som en prekursor till andra oorganiska och organometalliska kromkomplex. Det är ett reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det används också i Takai-olefineringen för att framställa vinyljodider från aldehyder i närvaro av jodoform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Krom(II)klorid används som en prekursor till andra oorganiska och metallorganiska kromkomplex. Det är ett reagens i Nozaki-Hiyama-Kishi-reaktionen. Det används också i Takai-olefineringen för att framställa vinyljodider från aldehyder i närvaro av jodoform.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, vatten och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-05-5
Molekylformel CrCl2
MDL-nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromium(II) chloride
Smältpunkt 824 °C
Namnnotering anhydra
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 2.878
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol och eter.
Formel vikt 122.9
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.