Läs mer
Chromium (II) Chloride Tetrahydrate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium (II) Chloride Tetrahydrate (Technical Grade) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Cr.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| Formel vikt | 193.92 |