Läs mer
Chromium(II) fluoride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362648
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11362648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 024107.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-10-2
MDL-nummer MFCD00016044
Specifikationer
Kokpunkt >1300°C
Kemiskt namn eller material Chromium(II) fluoride
Smältpunkt 1100°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2245
Formel vikt 89.99
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.11g/mL