Läs mer
Krom(III) 2,4-pentanedionat, 97 %
Produktkod. 11397377
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397377 500 g 500g
11387377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012538.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Katalysator vid oxidation av metanolestrar med väteperoxid, MOCVD | CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Katalysator vid oxidation av metakrylsyraestrar med väteperoxid, MOCVDChromium(III) 2,4-pentandionat används för att reducera detonation av nitrometan. Det används också i NMR-spektroskopi som ett avslappningsmedel på grund av dess löslighet i opolära organiska lösningsmedel och dess paramagnetism. Vidare är det involverat i modifieringen av ytegenskaperna hos fasta polyuretaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21679-31-2
Molekylformel C15H21CrO6
Molekylvikt (g/mol) 349.32
MDL-nummer MFCD00000015 MFCD00000015
InChI-nyckel JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonym chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC-namn krom; (Z)-4-oxoniumylidenpent-2-en-2-olat
LEDER [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 216 °C
Densitet 1.35 g/mL
Kokpunkt 340 °C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslig i toluen, ättiksyra och opolära organiska lösningsmedel; Olöslig i vatten.
Formel vikt 349.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.