Läs mer
Krom(III)-2-etylhexanoat, 50 % i 2-etylhexansyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497877
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497877 250 g 250g
11487877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16560.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3444-17-5 | C24H45CrO6 | 481.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3444-17-5
Molekylformel C24H45CrO6
Molekylvikt (g/mol) 481.61
MDL-nummer MFCD00014005
InChI-nyckel WBKDDMYJLXVBNI-UHFFFAOYNA-K
Synonym chromium iii 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt 3:1, chromic 2-ethylhexanoate, chromium tris 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate 1:3, 2-ethylhexanoic acid chromium iii salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt, chromium 3+ ; 2-ethylhexanoate
PubChem CID 103012
IUPAC-namn krom(3+);2-etylhexanoat
LEDER [Cr+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) 2-ethylhexanoate
Odör Weak, Characteristic
Kvantitet 250 g
Formel vikt 481.62
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% in 2-ethylhexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.