Learn More
Krom(III)acetathydroxid, Cr 24 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11321849
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11321849 2 kg 2kg
11331849 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11321849 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012518.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Ibland för att dehalogenera organiska föreningar. används som syreskrubber, polymerindustri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39430-51-8
Molekylformel Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MDL-nummer MFCD00058912
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromium(III) acetate hydroxide
Namnnotering Cr 24%
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Formel vikt 603.31
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.