Läs mer
Krom(III)acetathydroxid, Cr 24 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824677
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11331849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012518.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Ibland för att dehalogenera organiska föreningar. används som syreskrubber, polymerindustri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39430-51-8
Molekylformel Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MDL-nummer MFCD00058912
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) acetate hydroxide
Namnnotering Cr 24%
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Formel vikt 603.31
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.