Läs mer
Krom(III)acetyllacetonat, 97 %
Produktkod. 10750701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10750701 100 g Plastflaska 100g
10521641 5 g Glasflaska 5g
10279873 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10750701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192131000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21679-31-2
Molekylformel C15H21CrO6
Molekylvikt (g/mol) 349.32
MDL-nummer MFCD00000015 MFCD00000015
InChI-nyckel JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonym chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
PubChem CID 91759531
IUPAC-namn krom; (Z)-4-oxoniumylidenpent-2-en-2-olat
LEDER [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) acetylacetonate
Smältpunkt 212 °C
Färg Rödbrun till lila
Kokpunkt 340 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 14,4 till 15,3 % (Cr)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 11 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 2,20g/100g alkohol (20 °C), 30,85g/100g bensen (20 °C), olösligt i petroleumeter
Formel vikt 349.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) acetylacetonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.