missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chromium(III) Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 21679-31-2 |
| Smältpunkt | 213°C to 216°C |
| MDL-nummer | MFCD00000015 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III), Chromium(III) acetylacetonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.32 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?