Läs mer
Chromium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Beskrivning
De vapor-phase samreduktioner med andra metallhalider av väte resulterar i finfördelade intermetalliska material med tillämpningar som strukturella material eller föreningar med användbara termoelektriska, magnetiska och oxidationsmotståndsegenskaper. Det används som en katalysator, för organisk syntes, för tillverkning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium(III) chloride |
| Smältpunkt | ∽1150°C |
| Färg | Violett |
| Fysisk form | Flingor |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% (Metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in alcohol,water. |
| Formel vikt | 158.35 |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Chromium(III) chloride, anhydrous
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromic chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.