Läs mer
Krom(III)kloridhexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309777
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309777 250 g 250g
11399767 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042113.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Krom(III)kloridhexahydrat används som katalysator, som betningsmedel i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av vattenfritt tetrahydrofurankomplex av krom(III)klorid genom att reagera med trimetylsilylklorid. Det finner tillämpning vid tillverkning av en mängd olika kromhaltiga pigment i färgindustrin och andra kromsalter inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Molekylvikt (g/mol) 266.44
MDL-nummer MFCD00149660
InChI-nyckel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-namn krom(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 83°C
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslighetsinformation Slightly soluble in acetone; Soluble in water, alcohol; Insoluble in ether
Formel vikt 266.45 (158.35 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 1.835 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.