Läs mer
Krom(III)kloridhexahydrat, 98 %
Beskrivning
Krom(III)kloridhexahydrat används som katalysator, som betningsmedel i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av vattenfritt tetrahydrofurankomplex av krom(III)klorid genom att reagera med trimetylsilylklorid. Det finner tillämpning vid tillverkning av en mängd olika kromhaltiga pigment i färgindustrin och andra kromsalter inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chromium(III) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 83 °C |
| Färg | Klart |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1.835 g/mL |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,2222 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i aceton; Löslig i vatten, alkohol; Olöslig i eter |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(III) chloride hexahydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) chloride hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.