Läs mer
Krom(III)kloridhexahydrat, 99,5 % min
Produktkod. 11329777
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329777 500 g 500g
11319777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042114.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266,44 g/mol
Krom(III)kloridhexahydrat används som katalysator, som betningsmedel i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av vattenfritt tetrahydrofurankomplex av krom(III)klorid genom att reagera med trimetylsilylklorid. Det finner tillämpning vid tillverkning av en mängd olika kromhaltiga pigment i färgindustrin och andra kromsalter inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Molekylvikt (g/mol) 266.44
MDL-nummer MFCD00149660
InChI-nyckel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 83 °C
Färg Svart till grönt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.76 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslighetsinformation Lätt löslig i aceton. Lösligt i vatten, alkohol. Olöslig i eter
IUPAC-namn krom(3+)hexahydrattriklorid
Formel vikt 266,45 (158,35 Vattenfattig)
Procent renhet ≤99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.